Merck
678236
Sigma-Aldrich
D-2-Aminobutyric acid-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH(NH2)13COOH
Masa cząsteczkowa:
104.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Postać
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC[C@@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m1/s1/i4+1
Klucz InChI
QWCKQJZIFLGMSD-AVODWXSXSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)