Kluczowe dokumenty
905526
4-Aminobutyric acid-2-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC3H9NO2
Masa cząsteczkowa:
104.11
Kod UNSPSC:
12352106
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥98% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+1
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)