Merck
670197
Sigma-Aldrich
(S)-2-(Methoxydiphenylmethyl)pyrrolidine
95% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H21NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95% (HPLC)
czystość optyczna
ee: ≥99.5% (HPLC)
grupa funkcyjna
ether
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC([C@@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H21NO/c1-20-18(17-13-8-14-19-17,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17,19H,8,13-14H2,1H3/t17-/m0/s1
Klucz InChI
CGUGCZSRPDCLBT-KRWDZBQOSA-N
Zastosowanie
(S)-2-(metoksydifenylometylo)pirolidyna jest eterem metylowym difenyloprolinolu, który może być stosowany jako katalizator do syntezy:
  • Enancjoselektywnych ketonów poprzez międzycząsteczkową asymetryczną addycję Michaela aldehydów do nieaktywowanych enonów.
  • Stereoselektywne chiralne pochodne bipirazolidyn-3-onu w reakcji cykloaddycji dipolarnej imin azometinowych z α, β-nienasyconymi aldehydami.
  • Enancjowzbogacone spiroazotowe heterocykle poprzez asymetryczną nukleofilową epoksydację estrów α-ylidenooksindolu.
  • Optycznie aktywne alkohole drugorzędowe poprzez asymetryczną addycję Et2Zndo różnych aldehydów.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)