Merck
414999
Sigma-Aldrich
3,4-Epoxytetrahydrothiophene-1,1-dioxide
97%
Synonim(y):
3,4-epoksysulfolan
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
mp
145-150 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=S1(=O)CC2OC2C1
InChI
1S/C4H6O3S/c5-8(6)1-3-4(2-8)7-3/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
SZAIAWVGWTXVMB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used to prepare sulfolene derivatives and acyclic polyenes used in natural product synthesis. For a synthesis, see Tetrahedron Lett.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron Letters, 2609-2609 (1971)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1335-1335 (1972)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 114-114 (1991)