Merck
668400
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethylimidazolium-2-carboxylate
technical grade, ≥80%
Synonim(y):
1,3-Bis(methyl)imidazolium-2-carboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
≥80%
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
mp
221-225 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cn1cc[n+](C)c1C([O-])=O
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-7-3-4-8(2)5(7)6(9)10/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
HESZXGSSISDCNI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Azouri M. et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 4877-4877 (2007)
Holbrey, J. D. et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 28-28 (2003)