Merck
66770
Sigma-Aldrich
Methylenediamine dihydrochloride
≥98.0% (AT)
Synonim(y):
Diaminomethane dihydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
CH2(NH2)2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.99
Beilstein:
3664689
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (AT)
Formularz
solid
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.Cl.NCN
InChI
1S/CH6N2.2ClH/c2-1-3;;/h1-3H2;2*1H
Klucz InChI
QCYJCJJCNRIMNG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dichlorowodorek metylenodiaminy, znany również jako dichlorowodorek diaminometanu, jest związkiem organicznym, który jest często wykorzystywany jako odczynnik i powolny środek uwalniający amoniak podczas syntezy pierwszorzędowych amidów peptydów i aminokwasów z aktywnych estrów.
Zastosowanie
Methylenediamine dihydrochloride can be used as a reactant to synthesize:
  • Poly(methylene biguanides) via polycondensation reaction with sodium dicyanamide in the presence of 1-butanol.
  • Didodecanoylamides by reacting with (2S)-2-methyldodecanoyl chloride via acylation in the presence of sodium bicarbonate.
It can also be used as a hydrogen source in catalytic hydrogenation reactions.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G Galaverna et al.
International journal of peptide and protein research, 42(1), 53-57 (1993-07-01)
Amide formation from acids, N-protected amino acids and peptides was achieved in an easy and convenient way by treating "active esters" such as succinimidyl or 4-nitrophenyl esters or acyl chlorides with diaminomethane dihydrochloride in dioxane in the presence of Et3N.
Nickel-catalyzed transfer semihydrogenation and hydroamination of aromatic alkynes using amines as hydrogen donors
Reyes S, et al.
Organometallics, 30, 3340-3345 (2011)
Takaaki Sumiyoshi et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(40), 12137-12142 (2003-10-02)
A series of 10 didodecanoylamides of alpha,omega-alkylidenediamines bridged by a straight carbon chain varying in length from 0 to 9 carbons was examined as possible gelator molecules of organic liquids to gain information on the relationships between the spacial arrangement
'Passe-partout effect' in positive patch test reactions: a novel pattern of edge effect.
Esen Ozkaya
Contact dermatitis, 61(4), 245-247 (2009-10-15)