Merck
459860
Sigma-Aldrich
cis-1,3-O-Benzylideneglycerol
97%
Synonim(y):
cis-2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol, cis-5-Hydroxy-2-phenyl-1,3-dioxane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
83-86 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
hydroxyl
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1CO[C@@H](OC1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H12O3/c11-9-6-12-10(13-7-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-11H,6-7H2/t9-,10+
Klucz InChI
BWKDAAFSXYPQOS-AOOOYVTPSA-N
Opis ogólny
cis-1,3-O-benzylidenoglicerol uczestniczy jako monomer w przygotowywaniu nowych prepolimerów oligomerycznych. cis-pochodne otrzymuje się w wyniku acylowania i eteryfikacji cis-1,3-O-benzylidenoglicerolu.
Zastosowanie
Reagent biorący udział w syntezie biologicznie aktywnych cząsteczek, w tym:
  • Mimetyki arachidonoiloglicerolu selektywne dla receptorów CB1
  • Rdzeniowe disacharydy z polisacharydowego antygenu otoczkowego Streptococcus pneumoniae typu 23F†
  • Anionowe demdrimery do stosowania jako środki przeciwbakteryjne
Reagent biorący udział w syntezie:
  • Amfifilowe kopolimery blokowe metakrylan izoglicerolu i laktydu oraz agregaty supramolekularne
  • Hiperrozgałęzione polialkenameropoliestry poprzez acykliczną polimeryzację metatezy dienowej
  • Chroniony rozgałęziony oligomer glicerolu
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
520. Aspects of stereochemistry. Part IV. Configuration and some reactions of the 1, 3-O-benzylideneglycerols (5-hydroxy-2-phenyl-1, 3-dioxans).
Baggett N, et al.
Journal of the Chemical Society, 2574-2581 (1960)
Synthesis of hyperbranched P poly (glycerol-diacid) oligomers.
Wyatt VT, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 83(12), 1033-1039 (2006)