Merck
666599
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-furaldehyde
97%
Synonim(y):
4-Bromofuran-2-carboxaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
54-58 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Brc1coc(C=O)c1
InChI
1S/C5H3BrO2/c6-4-1-5(2-7)8-3-4/h1-3H
Klucz InChI
MRGBBKQOSUHKPF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Building block for the synthesis of furanyl cyclobutenediones, potent G-protein coupled receptor antagonists.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jianhua Chao et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(13), 3778-3783 (2007-04-27)
A novel series of cyclobutenedione centered C(4)-alkyl substituted furanyl analogs was developed as potent CXCR2 and CXCR1 antagonists. Compound 16 exhibits potent inhibitory activities against IL-8 binding to the receptors (CXCR2 Ki=1 nM, IC(50)=1.3 nM; CXCR1 Ki=3 nM, IC(50)=7.3 nM)