Merck
663034
Sigma-Aldrich
N-(2-Butynyl)phthalimide
97%
Synonim(y):
1-Phthalimido-2-butyne
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
219-223 °C
grupa funkcyjna
imide
ciąg SMILES
CC#CCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C12H9NO2/c1-2-3-8-13-11(14)9-6-4-5-7-10(9)12(13)15/h4-7H,8H2,1H3
Klucz InChI
COPWPECHFWIYSP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)