Merck
927465
Sigma-Aldrich
BMK-alkyne
Synonim(y):
1-Bromohept-6-yn-2-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9BrO
Masa cząsteczkowa:
189.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n/D 1.494
gęstość
1.368
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
BrCC(=O)CCCC#C
InChI
1S/C7H9BrO/c1-2-3-4-5-7(9)6-8/h1H,3-6H2
Klucz InChI
SLVASQVSQAKKMN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
BMK-alkyne jest sondą, która może być stosowana do znakowania cystein poprzez alkilowanie. Opracowano metodę wykorzystującą związki reagujące z cysteiną, w tym ten, aby umożliwić bezstronną analizę danych proteomicznych w zastosowaniach ilościowych (Zanon i in. 2021). Metoda wykorzystuje lekkie lub ciężkie znakowanie izotopowo znakowanym azydkiem destiobiotyny (isoDTB) do analizy spektrometrii mas (Zanon i in. 2020). Analiza wykorzystuje następnie przepływ pracy izotopowego tandemowego ortogonalnego profilowania białek opartego na aktywności proteolizy (isoTOP-ABPP) (Weerapana i in. 2010, Backus i in. 2016).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Patrick R A Zanon et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 59(7), 2829-2836 (2019-11-30)
Rapid development of bacterial resistance has led to an urgent need to find new druggable targets for antibiotics. In this context, residue-specific chemoproteomic approaches enable proteome-wide identification of binding sites for covalent inhibitors. Described here are easily synthesized isotopically labeled
Isotopically Labeled Desthiobiotin Azide (isoDTB) Tags Enable Global Profiling of the Bacterial Cysteinome
Zanon, et al
Angewandte Chemie (International Edition in English), 2829-2836 (2020)