Merck
653861
Sigma-Aldrich
2-Methyloctadecanoic acid
97%
Synonim(y):
(±)-2-Methylstearic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H38O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.50
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
solid
Próba:
97%
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
55.2-59 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2)19(20)21/h18H,3-17H2,1-2H3,(H,20,21)
Klucz InChI
GBZDALHFANHWOF-UHFFFAOYSA-N
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)