Merck
A57406
Sigma-Aldrich
4-Amino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine monohydrate
98%
Synonim(y):
6-Amino-2-mercapto-4-pyrimidinol monohydrate, 6-Amino-2-thiouracil monohydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5N3OS · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
crystals
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.NC1=CC(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C4H5N3OS.H2O/c5-2-1-3(8)7-4(9)6-2;/h1H,(H4,5,6,7,8,9);1H2
Klucz InChI
BWYGMIYEADAIGW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)