Merck
651621
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid
technical grade, 90%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7BN2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
90%
Postać
solid
mp
215-225 °C (dec.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)B(O)O
InChI
1S/C6H7BN2O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3,10-11H,8H2
Klucz InChI
IRTXQNNJQZNKRP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid is a synthetic building block used in metal-catalyzed Suzuki coupling reaction.
Zastosowanie
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid can be used as a reactant to prepare difluoromethoxy-3-nitrobiphenyl-4-amine by coupling with 1-bromo-2-(difluoromethoxy)-benzene in the presence of a palladium catalyst.
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3