Merck
719382
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-fluorophenylboronic acid hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8BClFNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
mp
150-160 °C
grupa funkcyjna
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.Nc1ccc(cc1F)B(O)O
InChI
1S/C6H7BFNO2.ClH/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9;/h1-3,10-11H,9H2;1H
Klucz InChI
NXCNVCKJELIVDM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)