Merck
564494
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
4-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(OCH3)B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
powder
mp
131-136 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
COc1cc(F)ccc1B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO3/c1-12-7-4-5(9)2-3-6(7)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
Klucz InChI
ADJBXDCXYMCCAD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions for synthesis of heterobiaryls
  • Suzuki and Still coupling for synthesis of antithrombotic drugs
Reactant / precursor used for the synthesis of biologically active molecules including:
  • 2-(4-pyridyl)thienopyridinones for use as GSK-3β inhibitors
  • Arylheteroarylmethylamines as NR2B subtype of NMDA receptor antagonists with antidepressant activity
  • Biphenylketones for use as dual modulators of inflammation and bone loss
  • CB1 antagonists
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)