Kluczowe dokumenty
642525
3-Bromo-1-propanol-13C3
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
Br13CH213CH213CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
bp
62 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
1.570 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
O[13CH2][13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C3H7BrO/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2/i1+1,2+1,3+1
Klucz InChI
RQFUZUMFPRMVDX-VMIGTVKRSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)