Merck
641588
Sigma-Aldrich
Dodecyl methyl sulfoxide
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H28OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.43
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
mp
59-63 °C (lit.)
grupa funkcyjna
sulfoxide
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCS(C)=O
InChI
1S/C13H28OS/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15(2)14/h3-13H2,1-2H3
Klucz InChI
CJPDBKNETSCHCH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Metylosulfotlenek dodecylu może być syntetyzowany poprzez utlenianie metylosulfotlenku dodecylu za pomocą perowinianu sodu.
Zastosowanie
Metylosulfotlenek dodecylu może być stosowany jako substytut sulfotlenku dimetylu w procesie utleniania Swerna pierwszorzędowych alkoholi allilowych i benzylowych do odpowiednich aldehydów i drugorzędowych alkoholi do odpowiednich ketonów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
"New odorless method for the Corey?Kim and Swern oxidations utilizing dodecyl methyl sulfide (Dod-S-Me)"
Ohsugi I-S, et al.
Tetrahedron, 59(42), 8393-8398 (2003)
"New non-volatile and odorless organosulfur compounds anchored on ionic liquids. Recyclable reagents for Swern oxidation"
He X and Chan HT
Tetrahedron, 62(14), 3389-3394 (2006)
"New odourless protocols for efficient Pauson?Khand annulations"
Brown.AJ, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 3(13), 2396-2398 (2005)