Merck
636215
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2-oxindole
97%
Synonim(y):
6-Chloro-1,3-dihydroindol-2-one, 6-Chlorooxindole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6ClNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.59
Beilstein:
1526788
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer indeksu EC:
421-330-5
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
195-199 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Clc1ccc2CC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C8H6ClNO/c9-6-2-1-5-3-8(11)10-7(5)4-6/h1-2,4H,3H2,(H,10,11)
Klucz InChI
CENVPIZOTHULGJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ayman M Saleh et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 19(9), 13076-13092 (2014-08-27)
A selected set of substituted pyridone-annelated isoindigos 3a-f has been synthesized via interaction of 5- and 6-substituted oxindoles 2a-f with 6-ethyl-1,2,9-trioxopyrrolo[3,2-f]quinoline-8-carboxylic acid (1) in acetic acid at reflux. Among these isoindigos, the 5'-chloro and 5'-bromo derivatives 3b and 3d show