Kluczowe dokumenty
466921
1-Methyl-2-oxindole
97%
Synonim(y):
1-Methyl-1,3-dihydroindol-2-one, 1-Methyl-2-indolinone, 1-Methyloxindole, Ba 2777, NSC 97219
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
85-88 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN1C(=O)Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H9NO/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3
Klucz InChI
RSQUAQMIGSMNNE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Reactant for preparation of:
- Fluorescent analogues of strigolactones as affectors of parasitic weed germination and fungal branching
- Irreversible Nek2 Kinase Inhibitors
- Anticancer agents
- Antimalarial agents
- Antitimor agents
- Germination stimulants in plants
- Inducers of NAD(P)H-quinone oxidoreductase 1 (NQO1)
- Retinoic acid analogs
- Potential anti-multiple sclerosis agents
- Inhibitors of human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) integrase
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
An Expedient Stereoselective Synthesis of Spirocyclopropyl Oxindoles from Indolin-2-One/N-Protected Indolin-2-Ones and Bromonitroalkenes.
Roy S and Chen K.
J. Chin. Chem. Soc., 60(6), 597-604 (2013)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
466921-1G | |
466921-5G | 4061832357959 |