Merck
630667
Sigma-Aldrich
tert-Butyl N-(2-oxiranylmethyl)carbamate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4500 (lit.)
gęstość
1.041 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCC1CO1
InChI
1S/C8H15NO3/c1-8(2,3)12-7(10)9-4-6-5-11-6/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,9,10)
Klucz InChI
ZBBGKXNNTNBRBH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
V Pichot et al.
Scientific reports, 7(1), 14086-14086 (2017-10-28)
Detonation nanodiamonds exhibit strong nonlinear optical properties depending on their electronic properties. In the present paper, the nanodiamond functional groups are chemically modified to obtain nanodiamonds with primary amines on their surface. The optical properties of such nanodiamonds placed in