Merck
616605
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenz-2-d1-aldehyde
98 atom % D
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8DH7O2
Masa cząsteczkowa:
137.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352114
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
tw
248 °C (lit.)
gęstość
1.127 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H]c1cc(OC)ccc1C=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3/i2D
Klucz InChI
ZRSNZINYAWTAHE-VMNATFBRSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)