SYNS211444
Synthware™ double oblique PTFE stopcock plug
bore size 4 mm, Plug Size: 14.4/44
Synonim(y):
Synthware S211444, korek w kształcie litery T
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware S211444
wymiary otworu
4 mm
Opis ogólny
Kurek z podwójnym ukośnym otworem 8629 ma ukośne, równoległe otwory, które umożliwiają podłączenie pojedynczego trzpienia do obu trzpieni po przeciwnej stronie.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)