Kluczowe dokumenty
SIK4522-20
Sigma-Aldrich
11-Acetateundecyltrimethoxysilane
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H34O5Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.52
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
≥95%
Formularz
liquid (colorless)
okres trwałości
3 years under the recommended conditions
Zastosowanie
Ten środek sprzęgający jest "zamaskowaną funkcją hydroksylową" deprotekowaną po osadzeniu z kwaśnym wodnym lub kwaśnym wodnym etanolem.
Informacje prawne
Produkt SiKEMIA
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)