Key Documents
SYNS181530
Synthware straight bore PTFE stopcock plug
bore size 4 mm, Plug Size: 15.2/30
Synonim(y):
Synthware S181530
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware S181530
wymiary otworu
4 mm
Opis ogólny
This replacement kit is complete with one PTFE plug (1:5 taper), one PTFE washer, one O-ring.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)