Key Documents
SYNS101502
Synthware straight bore PTFE stopcock
bore size 2 mm, O.D. 8 mm stem, plug size: 11/25
Synonim(y):
Synthware S101502
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware S101502
wymiary otworu
2 mm
Opis ogólny
With 1:5 PTFE plug and a threaded pressure nut. Stopcock barrels are polished to prevent PTFE plug from scratch.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)