Kluczowe dokumenty
SYNS191530
Synthware metering valve stopcock plug
bore size 4 mm, Plug Size: 15.2/30
Synonim(y):
Synthware S191530
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware S191530
wymiary otworu
4 mm
Opis ogólny
Z gwintowanym zaworem iglicowym PTFE do precyzyjnej kontroli przepływu przez otwór korka. Ten zestaw zamienny jest kompletny ze wszystkimi komponentami.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)