Merck
616222
Sigma-Aldrich
Boc-Val-OH-d8
98 atom % D
Synonim(y):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine-d8, L-Valine-d8, N-t-Boc derivative
About This Item
Wzór liniowy:
(CD3)2CDCD(NH-Boc)CO2H
Masa cząsteczkowa:
225.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D -6.5°, c = 1% in acetic acid
metody
bio NMR: suitable
mp
77-80 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Boc
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[C@]([2H])(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-6(2)7(8(12)13)11-9(14)15-10(3,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1/i1D3,2D3,6D,7D
Klucz InChI
SZXBQTSZISFIAO-SSOOLOFBSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)