Kluczowe dokumenty
615838
2-Methylbutane-d12
98 atom % D
Synonim(y):
Isopentane-d12
About This Item
Wzór liniowy:
(CD3)2CDCD2CD3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Polecane produkty
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-59.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-51 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
E14608-100G | |
E14608-25G | 4061836696368 |