Merck
614718
Sigma-Aldrich
4-Bromobenz-2,3,5,6-d4-aldehyde
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6D4CHO
Masa cząsteczkowa:
189.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
mp
55-58 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c(C=O)c([2H])c([2H])c1Br
InChI
1S/C7H5BrO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H/i1D,2D,3D,4D
Klucz InChI
ZRYZBQLXDKPBDU-RHQRLBAQSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)