Kluczowe dokumenty
589896
Methyl-d1-amine-15N
98 atom % 15N, 98 atom % D
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % 15N
98 atom % D
bp
-6.3 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]C[15NH2]
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3/i1D,2+1
Klucz InChI
BAVYZALUXZFZLV-UBIWUTSMSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-0.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-18 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)