Kluczowe dokumenty
610011
Boron-11B trifluoride
≥95 atom % 11B
About This Item
Wzór liniowy:
11BF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.00
Numer WE:
Numer MDL:
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥95 atom % 11B
Formularz
gas
masa cząsteczkowa
67.96 by atom % calculation
bp
-100 °C (lit.)
mp
-127 °C (lit.)
przesunięcie masy
depleted
InChI
1S/BF3/c2-1(3)4
Klucz InChI
WTEOIRVLGSZEPR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Wszystkie objętości gazu są podawane w standardowej temperaturze i ciśnieniu (STP), a nie w normalnej temperaturze i ciśnieniu (NTP). Jeden litr STP to o 7,7% więcej gazu niż jeden litr NTP.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?