Merck
427616
Sigma-Aldrich
Trimethyl borate-11B
99 atom % 11B, 98% (CP)
Synonim(y):
Methyl borate-11B
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)311B
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 11B
Próba
98% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.358 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−34 °C (lit.)
gęstość
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
depleted
ciąg SMILES
COB(OC)OC
InChI
1S/C3H9BO3/c1-5-4(6-2)7-3/h1-3H3
Klucz InChI
WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
17.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-8 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L V Angelova et al.
Soft matter, 11(25), 5060-5066 (2015-06-02)
Viscoelastic, gel-like, polymeric dispersions (HVPDs) can be prepared by crosslinking polyols with borax or boric acid in water under alkaline conditions. Rheologically similar HVPDs have been prepared in organic liquids containing no water or hydroxylic groups through crosslinking partially or