Kluczowe dokumenty
808318
3-(3,5-Dihydroxyphenyl)-1-propionic acid-13C3
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonim(y):
3-(3,5-Dihydroxyphenyl-propanoic acid-13C3
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥98% (CP)
Formularz
powder
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[13C]([13CH2][13CH2]C1=CC(O)=CC(O)=C1)=O
InChI
1S/C9H10O4/c10-7-3-6(1-2-9(12)13)4-8(11)5-7/h3-5,10-11H,1-2H2,(H,12,13)/i1+1,2+1,9+1
Klucz InChI
ITPFIKQWNDGDLG-SKBHVPMCSA-N
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)