Merck
427632
Sigma-Aldrich
Tributyl borate-11B
99 atom % 11B
Synonim(y):
Tributoxyborane-11B
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3O]311B
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 11B
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.408 (lit.)
bp
230-235 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
gęstość
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
depleted
ciąg SMILES
CCCCO[11B](OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27BO3/c1-4-7-10-14-13(15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3/i13+0
Klucz InChI
LGQXXHMEBUOXRP-XFLZAFPTSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chawanphat Muangnoi et al.
Pharmaceutics, 11(8) (2019-08-04)
Previously, we synthesized curcumin and a succinate ester prodrug of curcumin namely curcumin diethyl disuccinate (CurDD) in the lab scale, which yielded hundred milligrams to few grams of the compounds. CurDD was found to be more stable in a phosphate