Merck
609749
Sigma-Aldrich
Carbonyl-18O sulfide
95 atom % 18O
About This Item
Wzór liniowy:
C18OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
62.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
95 atom % 18O
Poziom jakości
Formularz
gas
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[18O]=C=S
InChI
1S/COS/c2-1-3/i2+2
Klucz InChI
JJWKPURADFRFRB-HQMMCQRPSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)