Merck
607576
Sigma-Aldrich
3-Hydroxybenzo(nitrile-13C,15N)
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Synonim(y):
3-Cyano-13C,15N-phenol
About This Item
Wzór liniowy:
15N13C-C6H4OH
Masa cząsteczkowa:
121.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
Oc1cccc(c1)[13C]#[15N]
InChI
1S/C7H5NO/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4,9H/i5+1,8+1
Klucz InChI
SGHBRHKBCLLVCI-LXCUQPLXSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)