Merck
606634
Sigma-Aldrich
α-Methylstyrene-α-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonim(y):
Benzen (1-metyloetynylo-1-13C)
About This Item
Wzór liniowy:
C6H513C(CH3)=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥98% (CP)
zawiera
hydroquinone as stabilizer
bp
165-169 °C (lit.)
gęstość
0.917 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[13C](=C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1H2,2H3/i8+1
Klucz InChI
XYLMUPLGERFSHI-VJJZLTLGSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)