Kluczowe dokumenty
607398
Methyl-13C,d3 p-toluenesulfonate
99 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
99 atom % D
Postać
solid
tw
144-145 °C/5 mmHg
mp
25-28 °C (lit.)
gęstość
1.260 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])OS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3/i2+1D3
Klucz InChI
VUQUOGPMUUJORT-JVXUGDAPSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)