606480
Dimethyl terephthalate-1-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
Postać
solid
mp
139-141 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
O=C(OC)C1=CC=[13C](C(OC)=O)C=C1
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i7+1
Klucz InChI
WOZVHXUHUFLZGK-CDYZYAPPSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.