Merck
605395
Sigma-Aldrich
D-Fructose-6-13C
99 atom % 13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC5H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
≥99% (HPLC)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]20/D -93.5°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
OCC1(O)O[13CH2][C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-2-6(11)5(10)4(9)3(8)1-12-6/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4-,5+,6?/m1/s1/i1+1
Klucz InChI
LKDRXBCSQODPBY-INQNWKIISA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)