Merck
587613
Sigma-Aldrich
D-Fructose-1,6-13C2
98 atom % 13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C2C4H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.14
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 13C
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D -93.5°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
O[13CH2]C1(O)O[13CH2]C(O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-2-6(11)5(10)4(9)3(8)1-12-6/h3-5,7-11H,1-2H2/t3?,4-,5+,6?/m1/s1/i1+1,2+1
Klucz InChI
LKDRXBCSQODPBY-IKVQHAAWSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)