Merck
605344
Sigma-Aldrich
D-Mannose-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC5H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +14.5°, c = 1 in H2O
mp
133 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
OC[C@H]1OC(O)[13C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1/i5+1
Klucz InChI
WQZGKKKJIJFFOK-JJELKLASSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)