Kluczowe dokumenty
738794
Sucrose-(fructose-13C6)
99 atom % 13C
Synonim(y):
D-(+)-Saccharose-(fructose-13C6), Sugar-(fructuose-13C6)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C6H22O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
mp
185-187 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O[13C@]2([13CH2]O)O[13C@H]([13CH2]O)[13C@@H](O)[13C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?