Merck
900849
Sigma-Aldrich
Sucrose-(fructose-1-13C)
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC11H22O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
343.29
Kod UNSPSC:
12352201
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥99% (CP)
Postać
solid
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
O[13CH2][C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)(CO)O1
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 6
1 of 6