Merck
663999
Sigma-Aldrich
Lactulose-13C12
98 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonim(y):
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructofuranose-13C6
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C12H22O11
Masa cząsteczkowa:
354.21
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 13C
Próba
≥98% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
~169 °C (dec.)
przesunięcie masy
M+12
ciąg SMILES
O[13CH2][13C@H]1O[13C@@H](O[13C@@H]2[13C@@H]([13CH2]O)O[13C@@](O)([13CH2]O)[13C@H]2O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)7(17)8(18)11(21-4)22-9-5(2-14)23-12(20,3-15)10(9)19/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12+/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
Klucz InChI
JCQLYHFGKNRPGE-NXBZUCECSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 7
1 of 7