Kluczowe dokumenty
329320
Bromoform-d
≥99.5 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonim(y):
Tribromomethane-d
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥99.5 atom % D
Próba
≥99% (CP)
Formularz
liquid
zawiera
copper as stabilizer
zanieczyszczenia
~1% carbon tetrabromide
współczynnik refrakcji
n20/D 1.596 (lit.)
bp
136.5 °C (lit.)
gęstość
2.906 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H]C(Br)(Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H/i1D
Klucz InChI
DIKBFYAXUHHXCS-MICDWDOJSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?