Merck
603775
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-chloropropane-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
Cl13CH213CH213CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
tw
144-145 °C (lit.)
gęstość
1.622 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
Cl[13CH2][13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C3H6BrCl/c4-2-1-3-5/h1-3H2/i1+1,2+1,3+1
Klucz InChI
MFESCIUQSIBMSM-VMIGTVKRSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>284.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 140 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)