Merck
600016
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-13C,d3-benzyl-α-13C,α,α-d2 bromide
98 atom % D, 99 atom % 13C
Synonim(y):
1-Bromoethyl-3-methoxy-13C,d3-benzene-α-13C,α,α-d2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C2C6D5H4BrO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % D
tw
152 °C (lit.)
gęstość
1.486 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+7
ciąg SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])Oc1cccc(c1)[13C]([2H])([2H])Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5H,6H2,1H3/i1+1D3,6+1D2
Klucz InChI
ZKSOJQDNSNJIQW-KJVVDLQLSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)