Merck
601683
Sigma-Aldrich
Neon-20Ne
99.95 atom %
About This Item
Wzór liniowy:
20Ne
Masa cząsteczkowa:
19.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142006
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99.95 atom %
Próba
≥99.5% (Total Neon)
Formularz
gas
zanieczyszczenia
<0.5% Total others
przesunięcie masy
depleted
ciąg SMILES
[20Ne]
InChI
1S/Ne/i1+0
Klucz InChI
GKAOGPIIYCISHV-IGMARMGPSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Irene D Alabia et al.
PloS one, 10(11), e0142885-e0142885 (2015-11-17)
We identified the pelagic habitat hotspots of the neon flying squid (Ommastrephes bartramii) in the central North Pacific from May to July and characterized the spatial patterns of squid aggregations in relation to oceanographic features such as mesoscale oceanic eddies
Laurent Vanhille et al.
Nature communications, 6, 6905-6905 (2015-04-16)
Cell-type specific regulation of gene expression requires the activation of promoters by distal genomic elements defined as enhancers. The identification and the characterization of enhancers are challenging in mammals due to their genome complexity. Here we develop CapStarr-Seq, a novel