Merck
594806
Sigma-Aldrich
Butylboronic acid N,N,N′,N′-tetramethyl-D-tartaric acid diamide ester
97%
Synonim(y):
(4S,5S)-2-Butyl-N,N,N′N′-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-4,5-dicarboxamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H23BN2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D +106°, c = 1% in chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4780 (lit.)
bp
305-306 °C (lit.)
gęstość
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
ciąg SMILES
CCCCB1O[C@@H]([C@H](O1)C(=O)N(C)C)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C12H23BN2O4/c1-6-7-8-13-18-9(11(16)14(2)3)10(19-13)12(17)15(4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3/t9-,10-/m0/s1
Klucz InChI
AFQWQRBBIZKYTE-UWVGGRQHSA-N
Zastosowanie
Diamid kwasu butyloboronowego N,N,N′,N′-tetrametylo-D-winowego jest ligandem dioksaborolanowym, który może być użyty do przygotowania:
  • Enancjowzbogaconych spiropentanów poprzez katalizowane cynkiem cyklopropanowanie odpowiednich hydroksymetyloallenów.
  • 1,2,3-trisubstytuowanych pochodnych cyklopropanu poprzez asymetryczne cyklopropanowanie alkoholi allilowych w obecności odczynników cynkowych.
  • Plakozydy glikolipidowe A, B i ich pochodne w asymetrycznej reakcji dihydroksylacji i cyklopropanowania Sharplessa.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enantioselective synthesis of 1, 2, 3-trisubstituted cyclopropanes using gem-dizinc reagents
Zimmer LE and Charette AB
Journal of the American Chemical Society, 131(43), 15624-15626 (2009)